Documentos Principais
W302902
Sigma-Aldrich
D-sorbitol
FCC, FG
Sinônimo(s):
D-glucitol
Selecione um tamanho
W302902-SAMPLE-K
R$ 278,00
1 KG
R$ 368,00
10 KG
R$ 1.014,00
25 KG
R$ 1.529,00
R$ 278,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W302902-SAMPLE-K
R$ 278,00
1 KG
R$ 368,00
10 KG
R$ 1.014,00
25 KG
R$ 1.529,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número FEMA:
3029
Beilstein:
1721899
Número CE:
Conselho da Europa nº:
81c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 278,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1835
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
descrição
derived from GMO corn
Formulário
crystals or granules
powder or chunks
atividade óptica
[α]20/D +104°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
pf
98-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
wheat
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descrição geral
D-Sorbitol is a sugar alcohol commonly used as an artificial sweetener, anticaking agent, emulsifier, humectant, thickener and flavoring agent in the food industry.[1][2]
Aplicação
  • Molecular Correlates of Diapause in Aphidoletes aphidimyza.: This study explores the molecular mechanisms underlying diapause in the predator Aphidoletes aphidimyza, highlighting the role of ᴅ-Sorbitol in metabolic adjustments during this state. (Dai et al., 2024).
  • Sugar substitutes on caries prevention in permanent teeth among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis.: This systematic review evaluates the effectiveness of various sugar substitutes, including ᴅ-Sorbitol, in preventing dental caries in children and adolescents. (Luo et al., 2024).
  • Enhancing Mechanical Properties of Corn Bran Arabinoxylan Films for Sustainable Food Packaging.: Research on improving the mechanical properties of biodegradable films using ᴅ-Sorbitol, aimed at creating sustainable food packaging solutions. (Alahmed & Simsek, 2024).
  • Development and characterization of camel gelatin films: Influence of camel bone age and glycerol or sorbitol on film properties.: The study examines the effects of ᴅ-Sorbitol on the properties of camel gelatin films, aimed at improving the quality of biopolymer materials. (Al-Hassan, 2024).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
D-sorbitol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1000000
D-sorbitol
D-sorbitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1006
D-sorbitol
Xylitol
Sigma-Aldrich
W507930
Xylitol
Encyclopedia of Food and Color Additives, 2, 2627-2627 (1997)
Daily intake assessment of saccharin, stevioside, D-sorbitol and aspartame from various processed foods in Korea.
Chung MS, et al
Food Additives and Contaminants, 22(11), 1087-1097 (2005)
Arlene E Dent et al.
PloS one, 3(10), e3557-e3557 (2008-10-30)
Antibodies that impair Plasmodium falciparum merozoite invasion and intraerythrocytic development are one of several mechanisms that mediate naturally acquired immunity to malaria. Attempts to correlate anti-malaria antibodies with risk of infection and morbidity have yielded inconsistent results. Growth inhibition assays
Reddy Ranjith K Sama et al.
Journal of cellular physiology, 228(11), 2222-2231 (2013-04-30)
FUsed in Sarcoma/Translocated in LipoSarcoma (FUS/TLS or FUS) has been linked to several biological processes involving DNA and RNA processing, and has been associated with multiple diseases, including myxoid liposarcoma and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS-associated mutations cause FUS to
G Molino et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 131(5), 393-405 (1998-05-30)
D-Sorbitol (SOR) is safe, is easy to measure, and has an exceptionally high extraction ratio in the normal liver of 0.93+/-0.05 (mean+/-SD). Together with the general interest in hepatic hemodynamics, these facts motivated us to review the usefulness of this