S0193
SKF-86002
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
6-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridyl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]-thiazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
off-white
pf
189-190 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2nc3SCCn3c2-c4ccncc4
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
chave InChI
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... IL1B(3553) , TNF(7124)
rat ... Alox5(25290)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3