RDD004
PIPES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sinônimo(s):
Piperazina-1,4-bis(ácido 2-etanossulfônico), Piperazina-N,N′-bis(ácido 2-etanossulfônico), Ácido 1,4-piperazinadietanossulfônico
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
qualidade
free-flowing
perda
≤1.0% loss on drying, 110 degrees Celcius
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
chave InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.