E0396
Ácido etilenoglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N′,N′-tetracético
BioXtra, ≥97 .0%
Sinônimo(s):
EGTA, Ácido egtázico, Ácido etileno-bis(oxietilenonitrilo)tetracético, Ácido glicólico éter diamino tetracético
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥97 .0%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
241 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
H2O: soluble (increases as pH is increased)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)