Documentos
6910-OP
Millipore
PIPES Sodium Salt
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinônimo(s):
OmniPur® PIPES, Sodium Salt
About This Item
Fórmula linear:
C16H33N4Na3O12S4
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
forma
crystalline powder (Fine)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
InChI
1S/2C8H18N2O6S2.3Na/c2*11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;;/h2*1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;;/q;;3*+1/p-3
chave InChI
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (anhydrous basis): ≥99.0%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
pKa at 25°C 6.10-7.50
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3