B6630
Benzyl benzoate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
896 °F
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
pb
323-324 °C (lit.)
pf
17-20 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
chave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Prepare benzyl alcohol/benzyl benzoate (BABB) solution employed for enhancing the tissue transparency during the whole-mount immunostaining BABB method.
- Study its ability to induce an olfactory response in the third instar larvae of Drosophila melanogaster.
- Prepare Spalteholz fluid in combination with methyl salicylate, employed during LSFM (light sheet fluorescence microscopy) imaging.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?