This product has only been qualified for the detection of the human Tf / Serotransferrin protein. It has not be validated for the mouse Tf / Serotransferrin protein.
RAB0747
Human TF / Serotransferrin ELISA Kit
Sinônimo(s):
Serotransferrin, TF, Transferrin
Selecione um tamanho
R$ 4.719,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.719,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 ng/mL
standard curve range: 1.029-750 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TF(7018)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
いつもお世話になっております。 RAB0747のhuman Tf ELISA kitですが、マウスTfに対するcross-reactivityがあるのかないのか教えてください。
1 answer-