Yes, the 20X wash buffer with the product code RABWASH4 should be diluted with deionized or distilled water, similar to the other components of the kit.
About This Item
Produtos recomendados
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
The user guide refers to the wash buffer 20 x, with the product code RABWASH4; however, it does not provide instructions regarding how to dilute it. Should it be diluted with distilled water like the other components of the kit?
1 answer-