Does not come with the user guide. Tried to find it online and could not find it. It is so tedious.
RAB0460
Human TGF-β 1 ELISA Kit
for serum, plasma, and cell culture supernatants
Sinônimo(s):
TGF-beta-1, Transforming growth factor beta-1
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.0823-60 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFB1(7040)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Human transforming growth factor-β1 (TGF-β1) ELISA Kit has been used to measure level of TGF-β1 released from tubular cells.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?