RAB0659
Human FOLR1 / Folate Receptor Alpha ELISA Kit
Selecione um tamanho
R$ 3.448,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.448,00
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FOLR1(2348)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The folate receptor 1 (FOLR1) gene is mapped to human chromosome 11q13.4.[1] The gene codes for a glycosylphosphatidylinositol protein that is attached to cell membranes.[2] Folr1 is expressed in placenta, kidney tubules and choroid plexus.[2]
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?