RAB0327
Human Insulin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Sinônimo(s):
Insulin
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 μIU/mL
standard curve range: 4.69-300 μIU/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Human Insulin ELISA Kit has been used to determine human insulin and pro-insulin concentration in serum and HAMECs (human adipose microvascular endothelial cells) which were isolated from human visceral fat of nondiabetic patients.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
- to measure the blood levels of human insulin and proinsulin in the transgenic mice
- to measure serum insulin indaibetic rats
- to measure insulin in Multiple Sclerosis patients
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
produto relacionado
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials