R8382
Reagent Alcohol
used for histology tissue preparation
Sinônimo(s):
SD3A Alcohol, Specially Denatured Ethanol, 3A formulation, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Formulário
solution
Lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentração
100%
cor
colorless
p.e.
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
densidade
0.790 g/cm3
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Componentes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?