Documentos
PROTSIL1
Sigma-Aldrich
Kit de corante de prata ProteoSilver
Sinônimo(s):
Kit de coloração com prata
About This Item
Código UNSPSC:
41105322
NACRES:
NA.32
uso
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
técnica(s)
protein staining: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Embalado de forma conveniente, extremamente estável e altamente sensível, o ProteoSilver é um produto ideal para qualquer cientista que trabalhe com proteínas. O kit contém soluções preparadas de reagentes de coloração com prata, além de instruções detalhadas para obter resultados ideais. Com um limite de detecção de 0,1 ng/mm2 de proteína (BSA) e interferência de fundo extremamente baixa, o ProteoSilver proporciona detecção superior de proteínas pouco abundantes.
Aplicação
O kit de coloração com prata ProteoSilver foi usado para coloração de géis para visualização de proteínas.
Características e benefícios
  • Soluções pré-misturadas e pré-pesadas reduzem o tempo e o custo envolvidos na compra e preparo de componentes individuais
  • Protocolos otimizados ajudam a determinar as condições necessárias para obter os melhores resultados
  • Alta sensibilidade e baixa interferência asseguram que proteínas muito pouco abundantes possam ser detectadas e diferenciadas de outras proteínas
  • Compatível com MALDI - Focos de proteínas de interesse podem ser melhor caracterizados por espectrometria de massa
  • Estabilidade em temperatura ambiente permite armazenamento fácil e conveniente
Informações legais
ProteoSilver is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Yufan Zhang et al.
Materials today. Bio, 15, 100317-100317 (2022-06-28)
Polymer dots (Pdots) have been applied to imaging lymph nodes (LNs) and lymphatic vessels (LVs) in living mice and rats. However, the mechanism of absorption, distribution, metabolism, and excretion of Pdots in LNs and LVs is still unclear. Therefore, the
Yong-Feng Han et al.
The Plant cell, 28(5), 1215-1229 (2016-04-27)
The mechanism by which MORPHEUS' MOLECULE1 (MOM1) contributes to transcriptional gene silencing has remained elusive since the gene was first identified and characterized. Here, we report that two Arabidopsis thaliana PIAS (PROTEIN INHIBITOR OF ACTIVATED STAT)-type SUMO E3 ligase-like proteins
Jean-Paul Lasserre et al.
Electrophoresis, 27(16), 3306-3321 (2006-07-22)
Study of the complexome - all the protein complexes of the cell - is essential for a better understanding and more global vision of cell function. Using two-dimensional blue native/SDS-PAGE (2-D BN/SDS-PAGE) technology, the cytosolic and membrane protein complexes of
Andrea Miccoli et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-04-04)
In jawed vertebrates, adaptive immune responses are enabled by T cells. Two lineages were characterized based on their T cell receptor (TcR) heterodimers, namely αβ or γδ peptide chains, which display an Ig domain-type sequence that is somatically rearranged. γδ
Yongyu Huang et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 96(4), 716-733 (2018-08-14)
Inflorescence branching is a key agronomic trait determining rice yield. The primary branch of the ancestral wild rice (Oryza rufipogon Griff.) bears few grains, due to minimal secondary branching. By contrast, Oryza sativa cultivars have been selected to produce large
Artigos
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.