Documentos Principais
R7755
SAFC
Meio RPMI-1640
AutoMod, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Outras notas
Modified for autoclaving
Without L-glutamine and sodium bicarbonate.
Quantidade
Formulated to contain 10.3 grams of powder per liter of medium.
Reconstituição
Supplement with 0.3 L-glutamine, 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Informações legais
Auto-Mod is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7638
Meio RPMI-1640
Meio RPMI-1640 With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R8758
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R1780
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7388
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7513
Meio RPMI-1640
Zhonghua Liu et al.
mBio, 12(3) (2021-05-20)
Inhibition of fungal growth by Congo red (CR) has been putatively associated with specific binding to β-1,3-glucans, which blocks cell wall polysaccharide synthesis. In this study, we searched for transcription factors (TFs) that regulate the response to CR and interrogated
Leenah Alaalm et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 637836-637836 (2021-09-14)
The highly conserved, ubiquitous molecular chaperone Hsp90 is a key regulator of cellular proteostasis and environmental stress responses. In human pathogenic fungi, which kill more than 1.6 million patients each year worldwide, Hsp90 governs cellular morphogenesis, drug resistance, and virulence.
Karla Lucía F Alvarez et al.
BMC veterinary research, 16(1), 230-230 (2020-07-08)
In the poultry industry, quantitative analysis of chicken T cell proliferation is important in many biological applications such as drug screening, vaccine production, and cytotoxicity assessment. Several assays have been established to evaluate this immunological response in chicken cells. However
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Fhernanda R Smiderle et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 58-58 (2011-07-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom extracts have been tested without detailed chemical analyses of its polysaccharide content. For the
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.