Documentos
83899
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate disodium salt
≥96% (TLC)
Sinônimo(s):
ᴅ-Ribulose 5-phosphate Disodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9Na2O8P
Número CAS:
Peso molecular:
274.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥96% (TLC)
forma
powder
Impurezas
≤1% methanol
≤2% ethanol
<10% water
cor
white to light beige
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
chave InChI
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Aplicação
Ribulose 5-phosphate, a component of both the pentose phosphate pathway (PPP) and the Calvin cycle, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize phosphopentose isomerase(s) and epimerase(s).
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3