R5648
Rottlerin
Sinônimo(s):
1-[6-[(3-Acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-8-yl]-3-phenyl-2-propen-1-one, Mallotoxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Mallotus philippinensis)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
pf
200.0 °C
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(c2O)C(=O)\C=C\c4ccccc4)c1O
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
chave InChI
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Informações sobre genes
human ... CDK2(1017)
Descrição geral
Aplicação
- as a protein kinase C δ (PKCδ) inhibitor for the analysis of protein content and phosphorylation in rats
- to examine the gene expression of early osteoblast markers
- to attenuate pyruvate dehydrogenase (PDH) phosphorylation by succinate
- to depolarise mitochondria
- to investigate its antitumor activity in pancreatic cancer (PC) cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?