The molecular weight of this product varies based on the average number of methyl groups per glucose residue, which is reported on the Certificate of Analysis. The data is presented as follows: 1.6, 1292; 1.7, 1302; 1.8, 1311; 1.9, 1320; 2.0, 1331; 2.1, 1341.
M7439
Metil-β-ciclodextrina
Sinônimo(s):
Methyl-beta-cyclodextrin
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Impurezas
<10.0% water (Karl Fischer)
cor
white
pf
180-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
chave InChI
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
187 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the molecular weight of product M7439-1G? It is not available online or on the delivered bottle.
1 answer-