R6000
Ribonuclease S from bovine pancreas
Grade XII-S
Sinônimo(s):
RNase S, pancreatic RNase, protease-modified RNase A
Selecione um tamanho
R$ 1.395,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.395,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
tipo
Grade XII-S
Formulário
powder
atividade específica
≥60 Kunitz units/mg solid
peso molecular
13.7 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)