10109134001
Roche
RNase
from bovine pancreas
Sinônimo(s):
Rnase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
Formulário
dry powder (prepared from crystallized ribonuclease)
atividade específica
~40 U/mg dry powder (dry powder according to Kunitz (+25°C; RNA as substrate).)
embalagem
pkg of 500 mg
fabricante/nome comercial
Roche
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Definição da unidade
Nota de preparo
Working solution: It is recommended to dissolve the RNase (1 mg/ml) in water or TE buffer, pH 7.5.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?