Documentos
R1283
Sigma-Aldrich
Rhodblock 6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-1H-Indazol-5-yl-cyclobutanecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13N3O
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly bluish
off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Nc1ccc2[nH]ncc2c1)C3CCC3
InChI
1S/C12H13N3O/c16-12(8-2-1-3-8)14-10-4-5-11-9(6-10)7-13-15-11/h4-8H,1-3H2,(H,13,15)(H,14,16)
chave InChI
GXJXOQKXBIPBKB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rhodblock 6 is an inhibitor of the Rho Kinase pathway. Rhodblock 6 directly inhibited Rok and its human ortholog ROCK I in a kinase assay.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Xavier Fioramonti et al.
Diabetes, 59(2), 519-528 (2009-11-26)
The response of ventromedial hypothalamic (VMH) glucose-inhibited neurons to decreased glucose is impaired under conditions where the counterregulatory response (CRR) to hypoglycemia is impaired (e.g., recurrent hypoglycemia). This suggests a role for glucose-inhibited neurons in the CRR. We recently showed