P8787
o-Fenilenediamina
chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Selecione um tamanho
R$ 1.838,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.838,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
o-Fenilenediamina, tablet, 4 mg substrate per tablet
Formulário
tablet
pf
258 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
chave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.