Documentos
P6787
Sigma-Aldrich
o-Fenilenediamina
chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(NH2)2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.06
Beilstein:
3912045
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
product name
o-Fenilenediamina, tablet, 2 mg substrate per tablet
forma
tablet
pf
258 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
chave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O dicloridrato de o-fenilenodiamina (OPD) é um substrato cromogênico que pode ser usado em procedimentos de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), pois utiliza conjugados de peroxidase de rábano. O substrato gera um produto final solúvel de cor laranja-marrom e pode ser lido por espectrofotometria em 450 nm. A reação de OPD pode ser interrompida com HCl 3N ou H2SO4 3 M e lida a 492 nm.
Reconstituição
Dissolva um comprimido em tampão fosfato-citrato 0,05 M, pH 5,0, até a concentração desejada (geralmente é usada uma concentração de OPD de 0,4 mg/ml). Adicione 40 μl de peróxido de hidrogênio 30% fresco por 100 ml de solução de tampão de substrato imediatamente antes do uso. Os comprimidos são embalados individualmente em pacotes laminados.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sarah L Rowland et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 1977-1991 (2014-09-03)
Plasmacytoid dendritic cells (pDCs) have long been implicated in the pathogenesis of lupus. However, this conclusion has been largely based on a correlative link between the copious production of IFN-α/β by pDCs and the IFN-α/β "signature" often seen in human
Florian Krammer et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 21(8), 1153-1163 (2014-06-20)
Emerging H7N9 influenza virus infections in Asia have once more spurred the development of effective prepandemic H7 vaccines. However, many vaccines based on avian influenza viruses--including H7--are poorly immunogenic, as measured by traditional correlates of protection. Here we reevaluated sera
Tz-Chun Guo et al.
PloS one, 9(7), e100184-e100184 (2014-07-11)
Pancreas disease (PD) of Atlantic salmon is an emerging disease caused by Salmonid alphavirus (SAV) which mainly affects salmonid aquaculture in Western Europe. Although genome structure of SAV has been characterized and each individual viral protein has been identified, the
Huifang Xu et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 30(1), 16-26 (2010-11-04)
The discoidin domain receptors, DDR1 and DDR2 are cell surface receptor tyrosine kinases that are activated by triple-helical collagen. While normal DDR signalling regulates fundamental cellular processes, aberrant DDR signalling is associated with several human diseases. We previously identified GVMGFO
Danielle I Stanisic et al.
Infection and immunity, 83(2), 646-660 (2014-11-26)
Individuals in areas of Plasmodium falciparum endemicity develop immunity to malaria after repeated exposure. Knowledge of the acquisition and nature of protective immune responses to P. falciparum is presently limited, particularly for young children. We examined antibodies (IgM, IgG, and
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.