Documentos Principais
1.24568
Sigma-Aldrich
Proteinase K
(from Tritirachium album) chromatographically purified lyophilized 30 mAnson-U/mg for biochemistry and molecular biology EC 3.4.21.14
Sinônimo(s):
Proteinase K, Proteinase alcalina de Tritirachium, Endopeptidase K
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Número do índice EC:
254-457-8
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
28.93 kDa
pH
6.2-6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidade
1.1 g/cm3
densidade volumétrica
35 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Remove endotoxinas que se ligam a proteínas catiônicas, como lisozima e ribonuclease A.
Segundo relatos, é útil no isolamento de mitocôndrias de fígado, levedura e feijão-mungo
Determinação da localização de enzimas em membranas
Tratamento de cortes de tecido embebidos em parafina para expor sítios de ligação a antígenos para marcação com anticorpos.
Digestão de proteínas de amostras de tecido cerebral para obter príons para pesquisa em encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteinase K é uma protease de serina estável e altamente reativa. Evidências provenientes de estudos da estrutura cristalina e molecular indicam que a enzima pertence à família das subtilisinas, com uma tríade catalítica no sítio ativo (Asp39-His69-Ser224). Ela é estável em uma ampla variedade de ambientes: pH, sais tamponantes, detergentes (SDS) e temperatura. Na presença de SDS a 0,1%-0,5%, a proteinase K retém sua atividade e digere diversas proteínas e nucleases em preparados de DNA, sem comprometer a integridade do DNA isolado.
Nota de análise
Aspecto (cor): branca
Aspecto (descrição): liofilizaa
Atividade (hemoglobina; pH 7,5; 37 °C): ≥ 30,0 mAnsonU/mg
Atividade específica (calc. em proteínas): ≥ 40 mAnsonU/mg
DNases (atividade de corte; pBR 322; 6 h; 37 °C): não detectável
RNases (RNA; 2 h; 37 °C): não detectável
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
D L Baggesen et al.
Journal of clinical microbiology, 35(1), 330-333 (1997-01-01)
Studies of pairs of Salmonella enterica serovar Enteritidis isolates from different poultry flocks showed that phage type (PT) 7 may be derived from PT 1, 4, and 6. The conversion appeared to be associated with loss of lipopolysaccharide. It is
Jan P M Langeveld et al.
Veterinary research, 52(1), 59-59 (2021-04-18)
The unconventional infectious agents of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) are prions. Their infectivity co-appears with PrPSc, aberrant depositions of the host's cellular prion protein (PrPC). Successive heat treatment in the presence of detergent and proteolysis by a keratinase from Bacillus
Takaharu Sasaki et al.
Cell reports, 28(1), 202-217 (2019-07-04)
Complex interactions between immune cells are an important component in the induction of obesity. Here, we show that Il2rg-/-Rag2-/- mice lacking all lymphocytes are resistant to diet-induced obesity. Transplantation of bone marrow cells from Rag2-/- mice, which lack only acquired
L Bruno et al.
Immunity, 5(4), 343-352 (1996-10-01)
In peripheral lymphoid tissues of TCR transgenic mice that express the nominal antigen (HY peptide plus H-2Db MHC) recognized by the transgenic TCR, there exist unusual CD4-CD8- and CD4-CD8low cells bearing the transgenic TCR. Here we show that, unlike TCR
Keisuke Yoshida et al.
iScience, 24(7), 102773-102773 (2021-07-20)
As space travel becomes more accessible, it is important to understand the effects of spaceflight including microgravity, cosmic radiation, and psychological stress. However, the effect on offspring has not been well studied in mammals. Here we investigated the effect of
Artigos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Ver tudo