P6744
Picric acid solution
1.3% in H2O (saturated)
Sinônimo(s):
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1.3% in H2O (saturated)
cor
yellow to very dark yellow
densidade
1.080 g/cm3
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
chave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Picric acid is anionic and has a low molecular weight.[3]
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?