M9437
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
48 wells (suspension culture with lid)
Sinônimo(s):
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
Selecione um tamanho
R$ 4.124,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.124,00
Produtos recomendados
Materiais
flat clear wells
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 1 ea (single packed)
fabricante/nome comercial
Greiner 677102
tamanho
48 wells
volume do poço
1.7 mL
volume de trabalho do poço
0.5- 1.0 mL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-Cytotoxic
- Single position lids to preventcross-contamination
- High clarity and lowautofluorescence for clear observation of cell cultures
- Contains single position lids toprevent cross-contamination
- Lid enables optimal gas exchangewith minimal evaporation
- Alphanumeric well coding foreasy identification and tracking
- Seamless integration withautomated systems
- Convenient, easy-to-openpackaging
- Sterile and non-pyrogenic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)