P5208
Platelet-Derived Endothelial Cell Growth Factor human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PD-ECGF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Platelet-Derived Endothelial Cell Growth Factor human, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
5-30 ng/mL EC50
peso molecular
49 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/mg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PDGFA(100126841) , TYMP(1890)
Descrição geral
The biological activity of recombinant, human PD-ECGF is measured in a cell proliferation assay using human umbilical vein endothelial cells. The EC50 is defined as the effective concentration of growth factor that elicits a 50% increase in cell growth in a cell based bioassay
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.