P4904
β-Acetyl-γ-O-hexadecyl-L-α-phosphatidylcholine hydrate
≥98%
Sinônimo(s):
1-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine monohydrate, 2-Acetyl-1-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1-hexadecyl-2-acetyl, PAF(C16), Platelet activating factor
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H54NO7P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5;/h26H,6-24H2,1-5H3;1H2/t26-;/m1./s1
chave InChI
HFMSDOHEENWULV-UFTMZEDQSA-N
Aplicação
- to study its effects on phagocytic activity and production of superoxide anion in equine alveolar macrophage and blood neutrophils[1]
- to study its protective effects against cisplatin-induced cell death in a human melanoma cell line in vitro[2]
- to determine its effects on cervical ripening and leukocyte infiltration in rat models[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?