Documentos Principais
H8520
Sigma-Aldrich
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
≥98%
Sinônimo(s):
(±)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin, (±)-8-OH-DPAT
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 1.153,00
100 MG
R$ 3.495,00
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 1.153,00
100 MG
R$ 3.495,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H25NO · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
328.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].CCCN(CCC)C1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
chave InChI
BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide is a potent and selective 5-hydroxytryptamine (5HT1A)-receptor agonist[1][2] which is generally used as the standard in pharmacological studies.[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective 5-HT1 agonist[4] with high affinity for subtype 5-HT1A receptor.[5][6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Laifu Li et al.
eLife, 10 (2021-06-04)
Consolation is a common response to the distress of others in humans and some social animals, but the neural mechanisms underlying this behavior are not well characterized. By using socially monogamous mandarin voles, we found that optogenetic or chemogenetic inhibition
Arylpiperazine agonists of the serotonin 5-HT 1A receptor preferentially activate cAMP signaling versus recruitment of β-arrestin-2.
Stroth N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(15), 4824-4830 (2015)
8-Hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin, a new centrally acting 5-hydroxytryptamine receptor agonist.
Arvidsson L E, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 24(8), 921-923 (1981)
Improved preparation, chromatographic separation and X-ray crystallographic determination of the absolute configuration of the enantiomers of 8-hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin (8-OH DPAT).
Karlsson A, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 42, 231-236 (1988)
8-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)-tetralin discriminates between subtypes of the 5-HT1 recognition site.
D N Middlemiss et al.
European journal of pharmacology, 90(1), 151-153 (1983-05-20)