SRP3136
PAF-AH human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase, 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase, LDL-associated phospholipase A2, PAF 2-acylhydrolase, PAF acetylhydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
≤0.1 ng/mL ED50
peso molecular
47-55 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PLA2G7(7941)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3