Documentos Principais
P4664
Sigma-Aldrich
o-Fenilenediamina
chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Selecione um tamanho
50 TABS
R$ 2.047,00
100 TABS
R$ 3.496,00
R$ 2.047,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 TABS
R$ 2.047,00
100 TABS
R$ 3.496,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(NH2)2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.06
Beilstein:
3912045
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
R$ 2.047,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
o-Fenilenediamina, tablet, 15 mg substrate per tablet
Formulário
tablet
pf
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
chave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O dicloridrato de o-fenilenodiamina (OPD) é um substrato cromogênico que pode ser usado em procedimentos de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), pois utiliza conjugados de peroxidase de rábano. O substrato gera um produto final solúvel de cor laranja-marrom e pode ser lido por espectrofotometria em 450 nm. A reação de OPD pode ser interrompida com HCl 3N ou H2SO4 3 M e lida a 492 nm.
Aplicação
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used:
  • as a substrate in conventional capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for recombinant hemagglutinin (rHA) protein detection
  • as a substrate for the determination of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) immunoglobulin G (IgG) antibodies by ELISA
  • as a colorimetric reagent specific for horseradish peroxidase (HRP) activity assessment in an ELISA protocol using SARS-CoV-2 antigens for S protein
Reconstituição
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ying-Feng Chang et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(3), 1068-1073 (2010-09-22)
Swine-origin influenza A (H1N1) virus (S-OIV) was identified as a new reassortant strain of influenza A virus in April 2009 and led to an influenza pandemic. Accurate and timely diagnoses are crucial for the control of influenza disease. We developed
Hepatitis B virus transgenic severe combined immunodeficient mouse model of acute and chronic liver disease.
Mark A Feitelson et al.
Methods in molecular medicine, 96, 269-287 (2004-02-06)
B Abomoelak et al.
Infection and immunity, 67(10), 5100-5105 (1999-09-25)
The development of combined vaccines constitutes one of the priorities in modern vaccine research. One of the most successful combined vaccines in use is the diphtheria-pertussis-tetanus vaccine. However, concerns about the safety of the pertussis arm have led to decreased
Greg Davis et al.
PloS one, 16(7), e0254667-e0254667 (2021-07-15)
The world is currently in a pandemic of COVID-19 (Coronavirus disease-2019) caused by a novel positive-sense, single-stranded RNA β-coronavirus referred to as SARS-CoV-2. Here we investigated rates of SARS-CoV-2 infection in the greater Cincinnati, Ohio, USA metropolitan area from August
E Werle et al.
The Journal of rheumatology, 28(3), 595-600 (2001-04-12)
To determine the prevalence and potential diagnostic relevance of autoantibodies against serotonin, thromboplastin, and ganglioside Gm1 in patients with fibromyalgia syndrome (FM). Sera from 203 patients with FM and 64 pain-free control subjects were analyzed with enzyme immunoassays. Clinical and
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.