A3219
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Sinônimo(s):
ABTS
About This Item
Produtos recomendados
product name
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), Liquid Substrate System
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28)/b19-17-,20-18-
chave InChI
ZTOJFFHGPLIVKC-CLFAGFIQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.