Documentos Principais
P3804
Sigma-Aldrich
o-Fenilenediamina
chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(NH2)2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.06
Beilstein:
3912045
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
o-Fenilenediamina, tablet, 5 mg substrate per tablet
Formulário
tablet
pf
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
chave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O dicloridrato de o-fenilenodiamina (OPD) é um substrato cromogênico que pode ser usado em procedimentos de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), pois utiliza conjugados de peroxidase de rábano. O substrato gera um produto final solúvel de cor laranja-marrom e pode ser lido por espectrofotometria em 450 nm. A reação de OPD pode ser interrompida com HCl 3N ou H2SO4 3 M e lida a 492 nm.
Aplicação
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used:
  • as a chromogenic substrate in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect immunoglobin G (IgG) antibodies against certain recombinant antigens/proteins
  • as a streptavidin-horseradish peroxidase (HRP) substrate sandwich ELISA to analyze human interleukin (IL)-17A, IL-23, and IP-10
  • as a substrate in ELISA for determination of IgG-class antibodies to Mycobacterium bovis in serum
Embalagem
16 mg total tablet weight
Reconstituição
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
H G Marco et al.
Peptides, 21(9), 1313-1321 (2000-11-10)
We have isolated a peptide from extracts of sinus glands from a South African spiny lobster species, Jasus lalandii, by high-performance liquid chromatography (HPLC) and identified it as a putative molt-inhibiting hormone (MIH) by (i) an in vitro assay with
Vilija Oke et al.
Arthritis research & therapy, 19(1), 139-139 (2017-06-18)
Interferon (IFN)-α is thought to have a pivotal role in systemic lupus erythematosus (SLE), and type III IFNs (IFN-λ) were recently also associated with SLE. In this study, we measured levels of IFN-α, IFN-λ1, and related cytokines, such as IL-17A
Joanne L Casey et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 421, 111-124 (2008-10-02)
Large repertoires of peptides displayed on bacteriophage have been extensively used to select for ligand-binding molecules. This is a relatively straightforward process involving several cycles of selection against target molecules, and the resulting ligands can be tailored to various applications.
Katherine A Deets et al.
eLife, 10 (2021-12-24)
The innate immune system detects pathogens and initiates adaptive immune responses. Inflammasomes are central components of the innate immune system, but whether inflammasomes provide sufficient signals to activate adaptive immunity is unclear. In intestinal epithelial cells (IECs), inflammasomes activate a
Zahra Hemati et al.
PloS one, 15(6), e0233695-e0233695 (2020-06-02)
Johne's disease (JD) is an infectious wasting condition of ruminants caused by Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in domestic livestock of every country that has been investigated. Controlling JD is problematic due to the lack of sensitive, specific, efficient, and
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.