Documentos Principais
41785
Sigma-Aldrich
Brometo de dimídio
Dimidium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT)
Sinônimo(s):
Brometo de 3,8-diamino-5-metil-6-fenilfenantridínio, Trypadine, fenantridínio 1553
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 750,00
1 G
R$ 1.918,00
R$ 750,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 750,00
1 G
R$ 1.918,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
380.28
Beilstein:
3809779
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 750,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
reagent
linha de produto
BioReagent
Ensaio
~95% (AT)
Formulário
solid
pf
243-248 °C (lit.)
fluorescência
λex 306 nm; λem 612 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (DNA)
λex 480 (pH 7.6, low ionic strength)
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
chave InChI
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O brometo de dimídio é um medicamento tripanocida conhecido por afetar a síntese de ácido nucleico em muitos organismos, por exemplo, células de cultura de tecidos.[1]
Aplicação
O brometo de dimídio é usado como um agente de ligação ao DNA natural com base na especificidade do par de bases.[2] É usado como um agente de fluorescência para experimentos com ácidos nucleicos.
Sonda intercalada para ácidos nucleicos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Nuclear transplantation studies of the action of dimidium bromide on amoebae.
S E Hawkins et al.
Nature, 222(5188), 86-87 (1969-04-05)
G Dougherty
The International journal of biochemistry, 14(6), 493-504 (1982-01-01)
1. The absorption spectrum of three phenanthridine drugs (ethidium, dimidium and prothidium bromide) bound to natural DNAs of differing G-C content were obtained using a novel mixing scheme and analysed according to the excluded site binding model. 2. Ethidium bromide
T P Mozhenok et al.
Tsitologiia, 40(6), 585-590 (1998-10-21)
Effect of DNA-intercalators ethidium bromide (EB, 0.005 and 0.015 mM) and dimidium bromide (DB, 0.005 and 0.010 mM) and antioxidative compounds acetylsalicylic acid (ASA, 0.05 and 0.50 mM) and beta-carotene (0.01, 0.02, 0.05 mM) on the phagosome-lysosome (P-L) fusion and
T N Beliaeva et al.
Tsitologiia, 31(11), 1363-1368 (1989-11-01)
A natural DNA-intercalator plant benzo-c-phenanthridine alkaloid sanguinarine is more toxic for mouse transformed fibroblast L-cells in culture than synthetic DNA-intercalator ethidium bromide (EtB) and alkaloid berberine. Dimidium bromide is also an inhibitor of the L-cell growth. In assay conditions, growth
[Chemoprophylaxis of bovine trypanosomiasis T. congolense and T. vivax by phenathridinium S. 1553].
J DEOM
Annales de la Societe belge de medecine tropicale (1920), 30(1), 25-29 (1950-03-01)
Conteúdo relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review