Merck
Pular para
FPCR-RO
Roche
FastStart™ PCR Master
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001), sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
packaging
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001), pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001), pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
A reação em cadeia da polimerase (PCR) Hot start fica simples com o uso de FastStart™ PCR Master, uma mistura-mestre para hot start, pronta para uso e 2x concentrada. Essa mistura-mestre contém Taq DNA polimerase FastStart, nucleotídeos de alta qualidade de grau para PCR da Roche e todos os outros reagentes necessários para PCR e RT-PCR por (transcriptase reversa) em duas etapas em termocicladores.
A FastStart™ PCR Master aceita nucleotídeos modificados, como digoxigenina (DIG)-dUTP. A marcação com DIG-dUTP pode ser realizada com a adição de nucleotídeo modificado em uma concentração final de 10 μM ao volume final.
Combine esta mistura-mestre com o kit de síntese de cDNA Transcriptor First Strand da Roche para obter excelentes resultados em RT-PCR em duas etapas.
Application
A FastStart™ PCR Master é uma alternativa prática aos reagentes únicos para quase toas as aplicações de PCR hot start. Pode ser aplicada para a amplificação de DNA genômico e alvos de cDNA de até 2 kb de comprimento ou fragmentos mais longos em alvos de DNA de plasmídeo, com alta especificidade, sensibilidade e rendimento. A enzima é inativa a +15 ºC a +25 °C durante o preparo da PCR e é ativada a +95 °C durante a desnaturação inicial. Ela pode ser utilizada para:
  • PCR hot start até 2 kb
  • RT-PCR hot start até 2 kb
  • PCR de alto rendimento
  • PCR para detecção direta em colônias
A FastStart™ PCR Master é usada para a análise do DNA de Nosema sp. pelo método de reação em cadeia da polimerase (PCR), para a validação do DNA genômico por PCR, para a amplificação de RNA pelo método de PCR.
Features and Benefits
A FastStart Master possui Taq DNA polimerase FastStart recombinante modificada, inativa em temperaturas abaixo de +75 °C. O kit inclui um tampão de PCR otimizado e uma solução rica em GC para processar uma ampla gama de moldes.
  • Maior especificidade, sensibilidade e rendimento:
A PCR “hot start” facilita o preparo de PCR.
  • Use preparo robótico.
Use esta mistura enzimática estável por 24 horas em +15 ºC a +25 °C.
  • Reduz o tempo de preparo.
Armazene as misturas-mestre entre +2 e +8 °C para uso imediato por até um mês.
Conteúdo
Mistura-mestre 2x concentrada, que contém a Taq DNA polimerase FastStart, tampão de reação e nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Packaging
1 kit contendo: Mistura-mestre 2x concentrada, que contém a Taq DNA polimerase FastStart, tampão de reação e nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Other Notes
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Atividade por volume: >= 80 U/ml
Legal Information
FastStart is a trademark of Roche
AVISO AO COMPRADOR: LICENÇA LIMITADA<br />O uso deste produto está coberto pela patente N.º 6.127.155 dos EUA e pelos pedidos de patente correspondentes fora dos EUA.  A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador.  Nenhum direito nos termos de nenhum outro pedido de patente e nenhum direito a realizar serviços comerciais de nenhum tipo, incluindo sem limitações a apresentação dos resultados das atividades do comprador em troca de remuneração ou outra contraprestação comercial, é expresso explicitamente, por implicação ou preclusão.  Este produto é destinado somente para uso em pesquisa. Usos em diagnósticos humanos e veterinários nos termos dos pedidos de patente da Roche exigem uma licença separada da Roche.  Todos os usos, exceto para pesquisa interna e uso diagnóstico humano e veterinário, nos termos dos pedidos de patente da Roche, exigem uma licença separada da Thermo Fisher Scientific. Mais informações sobre a compra de licenças da Roche podem ser obtidas junto ao Licensing Department (Departamento de licenças) da Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Califórnia 94588, EUA ou Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemanha.  Mais informações sobre a compra de licenças da Thermo Fisher Scientific podem ser obtidas junto ao Licensing Department (Departamento de licenças) da  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Califórnia 92008, EUA.</ br>AVISO AO COMPRADOR: LICENÇA LIMITADA<br />O uso deste produto está coberto pelas patentes N.º 5.677.152 e 5.773.258 dos EUA e pedidos de patente correspondentes fora dos EUA.  A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador.  Nenhum direito nos termos de nenhum outro pedido de patente e nenhum direito a realizar serviços comerciais de nenhum tipo, incluindo sem limitações a apresentação dos resultados das atividades do comprador em troca de remuneração ou outra contraprestação comercial, é expresso explicitamente, por implicação ou preclusão.  Este produto é destinado somente para uso em pesquisa.  Usos em diagnósticos humanos e veterinários nos termos dos pedidos de patente da Roche exigem uma licença separada da Roche.  Todos os usos, exceto para pesquisa interna e uso diagnóstico humano e veterinário, nos termos dos pedidos de patente da Roche, exigem uma licença separada da Thermo Fisher Scientific. Mais informações sobre a compra de licenças da Roche podem ser obtidas junto ao Licensing Department (Departamento de licenças) da Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Califórnia 94588, EUA ou Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemanha.  Mais informações sobre a compra de licenças da Thermo Fisher Scientific podem ser obtidas junto ao Departamento de licenças (Licensing Department) da  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Califórnia 92008, EUA.
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Ponto de inflamação (°F)
does not flash
Ponto de inflamação (°C)
does not flash
O que está acontecendo?
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)