P3902
Anti-Pyk2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CAK-β, Anti-Proline rich Kinase 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 110-116 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using tissue sections of human cerebellum.
immunoprecipitation (IP): 3-5 μg/mL using 150-200 μg of PC-12 rat pheochromocytoma RIPA lysate
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a whole extract of LPS-stimulated P388 mouse monocyte-macrophage cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTK2B(2185)
mouse ... Ptk2b(19229)
rat ... Ptk2b(50646)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3