P207
Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(S)-N-[4-[[3-[(3-Aminopropyl)amino]propyl]amino]butyl]-4-hydroxy-α-[(1-oxobutyl)amino]benzenepropanamide tris(trifluoroacetate) salt, PhTX-433 tris(trifluoroacetate) salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCCCCNCCCNCCCN
InChI
1S/C23H41N5O3.3C2HF3O2/c1-2-7-22(30)28-21(18-19-8-10-20(29)11-9-19)23(31)27-17-4-3-13-25-15-6-16-26-14-5-12-24;3*3-2(4,5)1(6)7/h8-11,21,25-26,29H,2-7,12-18,24H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30);3*(H,6,7)/t21-;;;/m0.../s1
chave InChI
UROZAUWUTBOQNV-YDULTXHLSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902)
mouse ... GRIN1(14810)
rat ... GRIN1(24408)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?