P0119
Anti-Purinergic Receptor P2Y14 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-GPR105, Anti-P2YR14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat brain and lung lysates, and rat heart membranes
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... P2RY14(9934)
rat ... P2ry14(171108)
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2