P0046
Pyocyanin
from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC), solid, redox-active phenazine
Sinônimo(s):
5-Methyl-1(5H)-phenazinone, Pyocyanine, Sanasin, Sanazin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Pyocyanin, from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC)
fonte biológica
Pseudomonas aeruginosa
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: soluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
chave InChI
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.