Documentos Principais
8.20973
Sigma-Aldrich
Phenazine
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenazine, Dibenzopyrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-193-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
172-176 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
chave InChI
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3