OGS590
PUC19 - HIGH COPY BLUE/WHITE CLONING PLASMID
plasmid vector for molecular cloning
Sinônimo(s):
cloning vector, expression vector, molecular cloning vector, plasmid, plasmid vector, snapfast vector, vector
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
size 2686 bp
seleção de bactérias
ampicillin
Origem de replicação
pUC (500 copies)
clivagem do peptídeo
no cleavage
Promotor
Promoter name: Lac
Promoter activity: inducible
Promoter type: bacterial
gene repórter
none
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Sequência
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)