CMC0004
SIG10 MAX Electrocompetent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SIG10 MAX Electrocompetent Cells, for general cloning & library production
fonte biológica
Escherichia coli
grau
Molecular Biology
Formulário
buffered aqueous suspension
modo de crescimento
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
técnica(s)
microbiological culture: suitable
transformação celular
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥2 x 1010 cfu/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Genotype
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara,leu)7697galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
Características e benefícios
- share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5a, DH10B, JM109, TOP10, etc. and directly replace them in cloning protocols.
- incorporate a unique manufacturing technology that increases transformation efficiency, recombinant yields and reliability.
- provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
- Blue - white screening
Componentes
- SIG10 MAX electrocompetent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for cloning
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?