Selecione um tamanho
R$ 2.320,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.320,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
grau
Molecular Biology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The C-terminal FLAG fusion protein may be detected using Monoclonal ANTI-FLAG?M2, Catalog Number
F3165, and purified using the ANTI-FLAG M2 Affinity Gel, Catalog Number A2220.
Vector Maps and Sequences
Componentes
- pT7-FLAG-2 Expression Vector, 10 μg (P6867) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
- pT7-FLAG-2-BAP Control Vector 1 μg ( P7117) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.