Merck
Pular para
SML2272
AZD-2098
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3-Dichloro-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, 2,3-Dichloro-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide, AZD 2098, AZD2098
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.725,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9Cl2N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
334.18
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 2.725,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
InChI key
FLSMVCMSUNISFK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD-2098 is an orally active, potent and selective CCR4 antagonist (pIC50 = 7.8/8.0/8.0/7.6 against CCL22 binding to human/mouse/rat/dog CCR4; inactive toward CXCR1/2 & CCR1/2b/5/7/8 at 10 μM) with little or no activity toward a panel of ∼120 receptors/enzymes. AZD-2098 effectively inhibits chemokine-induced cellular responses in vitro (pIC50 = 7.5 against CCL22-induced calcium influx in hCCR4-expressing CHO cells; pIC50 = 6.3 against CCL17- or CCL22-induced chemotaxis of primary human Th2 cells) and exhibits efficacy against antigen-induced inflammatory response among ovalbumin-sensitized rats in vivo (Emax = 7.5 μmol/kg p.o.; 1 h before and every 12 h after antigen challenge).
Orally active, potent and selective CCR4 antagonist with efficacy against antigen-induced inflammatory response in ovalbumin-sensitized rats in vivo.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)