A7642
Albumina
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinônimo(s):
Albumina, Ovalbumina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
forma
powder
peso molecular
44287 Da by calculation
~45 kDa
embalagem
vial of 25 mg
técnica(s)
electrophoresis: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... OVAL(396058)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein