grau
reagent grade
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Al2O3, 50-57%
concentração
50.0-57.5% (Al (as Al2O3), EDTA titration)
solubilidade
water: insoluble
densidade
2.42 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
chave InChI
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- In the preparation of Li2O–Al2O3–SiO2 (LAS) glass-ceramic systems.
- As a aluminum precursor in the preparation of alumina.