N9910
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt
vial of 0.30-0.36 mg
Sinônimo(s):
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
embalagem
vial of 0.30-0.36 mg
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
chave InChI
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3