M4414
Myristoyl coenzyme A lithium salt
≥80.0% (HPLC), powder, protein myristoylation substrate
Sinônimo(s):
n-Tetradecanoyl Coenzyme A lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
product name
Myristoyl coenzyme A lithium salt, ≥80.0%
Ensaio
≥80.0%
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.