N7505
βDinucleotídeo de β-nicotinamida e adenina 2′-fosfato reduzido
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
ββ-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II reduzida, Dinucleotídeo de di-hidronicotinamida adenina fosfatado, NADPH Na4, Nucleotídeo de trifosfopiridina reduzido, TPNH2 Na4
Selecione um tamanho
R$ 1.276,00
Disponível para enviar em28 de março de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.276,00
Disponível para enviar em28 de março de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (spectrophotometric assay)
Formulário
powder
solubilidade
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
chave InChI
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.