N4779
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
≥98%
Sinônimo(s):
NPPB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
solid
solubilidade
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 37 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1NCCCc2ccccc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-16(20)14-11-13(18(21)22)8-9-15(14)17-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,17H,4,7,10H2,(H,19,20)
chave InChI
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3