Documentos Principais
671274
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 328,00
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 328,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D -145±5°, c = 4.47 in chloroform
pf
39-44 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
chave InChI
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Descrição geral
(R,R)-(-)-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine is a N,N′-dimethylated derivative of enantiopure 1,2-diaminocyclohexane. It can be formed during the hydrolysis of (R3a,R7a)-1,3-(dimethyl)-2-phenyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-1,3,2-benzodiazaphosphole 2-oxide using HCl-methanol.[1]
Aplicação
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine can be used:
  • As a ligand in the preparation of 4H-benzo[f]imidazo[1,4]diazepin-6-one through multi-component Ullmann coupling reaction.[2]
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of tricyclic γ-secretase modulators.[3]
  • To prepare chiral fluorous diamino-diol proligand, which is used in the synthesis of zirconium metal complexes applicable as catalysts in 1-hexene polymerization.[4]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Microwave-assisted synthesis of 4H-benzo [f] imidazo [1, 4] diazepin-6-ones via a post-Ugi copper-catalyzed intramolecular Ullmann coupling
Li Z, et al.
Tetrahedron Letters, 55(13), 2070-2074 (2014)
Chiral Fluorous Dialkoxy-Diamino Zirconium Complexes: Synthesis and Use imn Stereospecific Polymerization of 1-Hexene
Kirillov E, et al.
Chemistry?A European Journal , 13(3), 923-935 (2007)
An efficient method for the synthesis of N,N'-dimethyl-1, 2-diamines.
Tye H, et al.
Tetrahedron Letters, 43(1), 155-158 (2002)
Design and optimization of tricyclic gamma-secretase modulators
Shi J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26(5), 1498-1502 (2016)